Learn More
Patrones de calibración para ICP/MS, conjunto de 7, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15674954 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7 x 125 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 7
15674954 7 x 125 mL paquete de 7
1 options
Código de producto. 15674954 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLMSSET
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Conjunto de patrones de soluciones multielemento para ICP-MS con mercurio, 125 ml, conjunto de 8, SPEX CertiPrep™ Certificado por la Guía ISO 34, Materiales de referencia certificados rastreables del NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • 125 ml volumen
  • Conjunto de patrones para ICP-MS
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Multi-Element Solutions
Nombre de nota Set of 7
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Técnica ICP-MS
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Tipo ICP/ICP-MS Standard
Cantidad 7 x 125 mL
Grado ICP/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) El juego incluye un frasco de 100 ml cada uno de:
CLMS-1
CLMS-2
CLMS-3
CLMS-4
CLBLK-HNO3
CLBLK-HCL
CLBLK-H2O
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Set of Multi-element Solutions with Mercury
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrochloric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio