Learn More
Patrón de calibración 5 para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15658275 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15658275 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15658275 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLMS5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.24€
    204.69€ / 125 ml
    Ahorro 28.55€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Be10μg/ml
Bi10μg/ml
Ce10μg/ml
Co10μg/ml
In10μg/ml
Mg10μg/ml
Ni10μg/ml
Pb10μg/ml
U10 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material Multi-Element Solution 5
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Técnica Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Solución patrón
Tipo Estándar ICP/ICP-MS
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 125 mL
Grado ICP/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cada componente a 10 μg/ml en 2 % de HNO3:
Berilio
Bismuto
Cerio
Cobalto
Indio
Plomo
Magnesio
Níquel
Uranio
Show More Show Less
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio