Learn More
Solución CRQL ICP-AES 2: Ca, K, Mg, Na a 5000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Código de producto. 30003090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003090 100 mL 100 ml
30002936 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30003090 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGCRQL2AES100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Solución CRQL ICP-AES 2: Ca, K, Mg, Na a 5000 μg/mL en HNO3 al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
CAS 7440-70-2, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5
Métodos ICP
Nombres de analitos o componentes Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Calcium 5000 μg/mL/Magnesium 5000 μg/mL/Potassium 5000 μg/mL/Sodium 5000 μg/mL