Learn More
Solución CRQL ICP-AES 1: Ser, Cd @ 5; Ag, Cr, Pb a 10; Como, Mn @ 15; Cu, Tl a 25; Se @ 35; Ni a los 40; Compañía, V @ 50; Sb, Zn a 60; Fe a 100; Al, Ba a 200 μg/mL en 5% HNO3, tr. Ácido tartárico, VHG™
Código de producto. 30003187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003187 100 mL 100 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30003187 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGCRQL1AES100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Solución CRQL ICP-AES 1: Ser, Cd @ 5; Ag, Cr, Pb a 10; Como, Mn @ 15; Cu, Tl a 25; Se @ 35; Ni a los 40; Compañía, V @ 50; Sb, Zn a 60; Fe a 100; Al, Ba a 200 μg/mL en HNO3 al 5%, ácido tartárico trans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium/Cadmium/Chromium/Lead/Silver/Arsenic/Manganese/Copper/Thallium/Selenium/Nickel/Cobalt/Vanadium/Antimony/Zinc/Iron/Aluminium/Barium
CAS 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7440-22-4, 7440-38-2
Métodos ICP
Nombres de analitos o componentes Beryllium/Cadmium/Chromium/Lead/Silver/Arsenic/Manganese/Copper/Thallium/Selenium/Nickel/Cobalt/Vanadium/Antimony/Zinc/Iron/Aluminium/Barium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 5 μg/mL/Cadmium 5 μg/mL/Chromium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Arsenic 15 μg/mL/Manganese 15 μg/mL/Copper 25 μg/mL/Thallium 25 μg/mL/Selenium 35 μg/mL/Nickel 40 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Vanadium 50 μg/mL/Antimony 60 μg/mL/Zinc 60 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Aluminium 200 μg/mL/Barium 200 μg/mL