Learn More
Icotinib Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16486338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486338 10 mg 10 miligramos
16448927 5 mg 5 miligramos
16412457 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15164
MedChemExpress Icotinib Hydrochloride (BPI-2009) is a potent and specific EGFR inhibitor with an IC50 of 5 nM; also inhibits mutant EGFRL858R, EGFRL858R/T790M, EGFRT790M and EGFRL861Q.
Icotinib Hydrochloride (BPI-2009) is a potent and specific EGFR inhibitor with an IC50 of 5 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Icotinib Hydrochloride
CAS 1204313-51-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22ClN3O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo BPI-2009H
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES C#CC1=CC(NC2=C(C=C(OCCOCCOCCO3)C3=C4)C4=NC=N2)=CC=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 427.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.88
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease