Learn More
ICOS (CD278) Mouse anti-Human , Alexa Fluor 488, Clone: DX29, BD Biosciences™
Descripción
ICOS (CD278) Monoclonal antibody specifically detects ICOS (CD278) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ICOS (CD278) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | DX29 |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | ICOS; DX-29; H4; Inducible T-cell costimulator; AILIM; CVID1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Activated human T cells |
| Cantidad | 25 Tests |
| Mostrar más |