Learn More
ICOS (CD278) Armenian Hamster anti-Human, Mouse, Alexa Fluor™ 488, Clone: C398.4A, BD Phrmingen™
Código de producto. 32228906 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32228906 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 32228906 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 569525
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
ICOS (CD278) Monoclonal antibody specifically detects ICOS (CD278) in Human∣Mouse samples. It is validated for Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ICOS (CD278)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon C398.4A
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen ICOS; AILIM; H4; Inducible T-cell costimulator; CVID1; Ly115
Especie del huésped Armenian Hamster
Inmunógeno Mouse D10.G4.1 T-cell clone
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29851
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unreacted dye was removed.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG