Learn More
Icometasona, TRC
Código de producto. 30403669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403669 10 mg -
30393424 500 mg 500 miligramos
30402479 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI16410010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4647-20-5
Fórmula molecular C22 H29 Cl O5
Peso molecular (g/mol) 408.92
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl- (7CI,8CI), (11β,16α)-9-Chloro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Icometasone, Icomethasone, Mometasone Furoate Imp. K (EP)
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-cloro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Icomethasone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29ClO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.1704