Learn More
Icomethasone 21-Acetato, TRC
Código de producto. 30134851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134851 100 mg 100 miligramos
30134761 50 mg 50 miligramos
18021440 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI164105100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24916-91-4
Fórmula molecular C24 H31 Cl O6
Peso molecular (g/mol) 450.95
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (7CI,8CI), Icometasone-21-acetate, Icometasone 21-Acetate, Mometasone Furoate Imp. O (EP)
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-cloro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Icomethasone 21-Acetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31ClO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.1809