Learn More
Iclaprim, MedChemExpress
Código de producto. 16453388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453388 10 mg 10 miligramos
16439916 50 mg 50 miligramos
16430769 1 mg 1 miligramo
16424626 100 mg 100 miligramos
16416117 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16453388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101479
MedChemExpress Iclaprim is a new selective bacterial Dihydrofolate inhibitor, which can inhibit the growth of S. aureus (MRSA) with an MIC90 of 0.06 μg/mL.
Iclaprim is a new selective bacterial Dihydrofolate inhibitor, which can inhibit the growth of S. aureus (MRSA) with an MIC90 of 0.06 μg/mL.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iclaprim
CAS 192314-93-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22N4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo AR-100
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (84.65 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC1=NC=C(CC2=C3C=CC(C4CC4)OC3=C(OC)C(OC)=C2)C(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 354.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.4
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation