Learn More
Icilin, TRC
Código de producto. 30399700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30399700 100 mg 100 miligramos
30397113 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI164505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36945-98-9
Fórmula molecular C16H13N3O4
Peso molecular (g/mol) 311.29
Sinónimo 3,6-Dihydro-1-(2-hydroxyphenyl)-4-(3-nitrophenyl)-2(1H)-pyrimidinone, 1-(2-Hydroxyphenyl)-4-(3-nitrophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-2-one, AG 3-5
Nombre IUPAC 3-(2-hidroxifenilo)-6-(3-nitrofenilo)-1,4-dihidropirimidina-2-una
SMILES Oc1ccccc1N2CC=C(NC2=O)c3cccc(c3)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Icilin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13N3O4/c20-15-7-2-1-6-14(15)18-9-8-13(17-16(18)21)11-4-3-5-12(10-11)19(22)23/h1-8,10,20H,9H2,(H,17,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.0906