Learn More
ICI 63197, CTR
Código de producto. 30400476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30400476 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30400476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1638885MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ICI 63197
CAS 27277-00-5
Fórmula molecular C9H13N5O
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2-Amino-6-methyl-4-propyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-one, 2-Amino-4,5-dihydro-6-methyl-4-propyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one, 2-Amino-6-methyl-4-propyl-4H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one, 2-Amino-6-methyl-4-propyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimid-5(4H)-one, 2-Amino-6-methyl-5-oxo-4-propyl-4,5-dihydro-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N5O/c1-3-4-13-7(15)6(2)5-14-9(13)11-8(10)12-14/h5H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,12)
SMILES CCCN1C2=NC(N)=NN2C=C(C1=O)C
Nombre IUPAC 2-amino-6-metil-4-propil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-5-ona
Peso molecular (g/mol) 207.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.112
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.