Learn More
R&D Systems™ ICI 204,448 hydrochloride
Descripción
ICI 204,448 hydrochloride is a peripherally acting κ agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-[3-[1-[[(3,4-Dichlorophenyl)acetyl]methylamino]-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]phenoxy]acetic acid hydrochloride |
| CAS | 121264-04-8 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C23H26Cl2N2O4.HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 501.84 |
Para uso exclusivo en investigación