Learn More
R&D Systems™ ICI 182,780
Código de producto. 30001177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001177 10 mg 10 miligramos
18742564 1 mg 1 miligramo
18742654 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30001177 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1047/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.13€
    311.85€ / 10 miligramos
    Ahorro 34.28€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Estrogen receptor antagonist
ICI 182,780 is a high affinity estrogen receptor antagonist (IC50 = 0.29 nM), devoid of any partial agonism both in vitro and in vivo. ICI 182,780 is a high affinity agonist at the membrane estrogen receptor GPER. ICI 182,780 inhibits MCF-7 human breast cancer cell growth in vitro and shows antitumor activity in mice models. ICI 182,780 penetrates the blood-brain-barrier and has neuronal functional effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129453-61-8
Fórmula molecular C32H47F5O3S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ICI 182, 780
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.77
Pureza >99%
Peso molecular 606.777