Learn More
Elementos objetivo combinados parenterales ICH/USP-1: Mo @ 1500, Cr @ 1100, Ba @ 700, Sn @ 600, Cu @ 300, Li @ 250, Sb @ 90, Se @ 80, Ag @ 10, Tl @ 8 μg/mL en HNO3 al 5%, HF trans., VHG™
Descripción
Elementos objetivo combinados parenterales ICH/USP-1: Mo @ 1500, Cr @ 1100, Ba @ 700, Sn @ 600, Cu @ 300, Li @ 250, Sb @ 90, Se @ 80, Ag @ 10, Tl @ 8 μg/mL en HNO3 al 5%, HF trans.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thallium/Silver/Selenium/Antimony/Lithium/Copper/Tin/Barium/Chromium/Molybdenum |
| CAS | 7440-28-0, 7440-22-4, 7782-49-2, 7440-36-0, 7439-93-2, 7440-50-8 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Thallium/Silver/Selenium/Antimony/Lithium/Copper/Tin/Barium/Chromium/Molybdenum |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Thallium 8 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Selenium 80 μg/mL/Antimony 90 μg/mL/Lithium 250 μg/mL/Copper 300 μg/mL/Tin 600 μg/mL/Barium 700 μg/mL/Chromium 1100 μg/mL/Molybdenum 1500 μg/mL |