Learn More
Estándar D de elementos objetivo orales ICH/USP: Cr @ 11.000; Sn a 6000; Cu, Mo @ 3000; Ba @ 1400; Sb a 1200; Li a 550 μg/mL en 5% HNO3/tr. HF, VHG™
Descripción
Estándar D de elementos objetivo orales ICH/USP: Cr @ 11.000; Sn a 6000; Cu, Mo @ 3000; Ba @ 1400; Sb a 1200; Li a 550 μg/mL en 5% HNO3/HF tr.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium/Antimony/Barium/Copper/Molybdenum/Tin/Chromium |
| CAS | 7439-93-2, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-98-7, 7440-31-5 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Lithium/Antimony/Barium/Copper/Molybdenum/Tin/Chromium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Lithium 550 μg/mL/Antimony 1200 μg/mL/Barium 1400 μg/mL/Copper 3000 μg/mL/Molybdenum 3000 μg/mL/Tin 6000 μg/mL/Chromium 11000 μg/mL |