Learn More
Estándar B de elementos objetivo orales ICH/USP: Ni a 200; Ag, Se a 150; V a 100; Co@50; Tl a las 8 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Descripción
Estándar B de elementos objetivo orales ICH/USP: Ni a 200; Ag, Se a 150; V a 100; Co@50; Tl a las 8 μg/mL en HNO3 al 2%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thallium/Cobalt/Vanadium/Selenium/Silver/Nickel |
| CAS | 7440-28-0, 7440-48-4, 7440-62-2, 7782-49-2, 7440-22-4, 7440-02-0 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Thallium/Cobalt/Vanadium/Selenium/Silver/Nickel |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Thallium 8 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Selenium 150 μg/mL/Silver 150 μg/mL/Nickel 200 μg/mL |