Learn More
ICG-001, MedChemExpress
Descripción
ICG-001 is an inhibitor of β-catenin/TCF mediated transcription. ICG-001 works by specifically binding to cyclic AMP response element-binding protein with an IC50 of 3 μM. ICG-001 selectively blocks the β-catenin/CBP interaction without interfering with the β-catenin/p300 interaction.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ICG-001 |
| CAS | 780757-88-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C33H32N4O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (91.14 mM) |
| SMILES | O=C(NCC1=CC=CC=C1)N2CCC(N([C@@]2(CN(C3=O)CC4=C5C=CC=CC5=CC=C4)[H])[C@H]3CC6=CC=C(C=C6)O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 548.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 548.63 |
| Mostrar más |