Learn More
Gilac™ Pala de hielo
Código de producto. 17938601
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17938601 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 17938601 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G601021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.10€
    124.58€ / paquete de 1
    Ahorro 65.52€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
La pala de hielo es ideal para uso intensivo y tiene mango ergonómico.
  • Ideal para uso intensivo.
  • Mango ergonómico.
Especificaciones
Material de la hoja Sin cuchilla
Tipo de producto Pala de una pieza
Blade Style Sin cuchilla
Color-coded N.º
Para utilizar con (equipo) Hielo
Material del mango Polipropileno
Estilo de cabeza Cuadrado
Longitud (imperial) 43,7 in
Longitud (métrico) 1110 mm
Material Polipropileno
Color Blanco