Learn More
IKA™ ICC Control
Código de producto. 16288171 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V, 115 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
16288171 230 V, 115 V cada uno
1 options
Código de producto. 16288171 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004136600
 Artículo restringido
En stock
Baño de circulación de inmersión compacto ICC control para templar líquidos hasta 150 °C.
  • Adecuado para usar en recipientes de baño abiertos o cubiertos
  • La bomba de presión/succión integrada permite el ICQ control se utilice para aplicaciones internas y externas
  • Solo tienes que conectar el juego de bombas opcional. El ICC control también tiene una bobina de refrigeración opcional que permite para trabajar cerca de la temperatura ambiente
  • La función de programa puede guardar y ejecutar hasta 10 procedimientos individuales con 10 pasos
  • El baño de circulación ICC control es el primero de su clase con un asa de transporte integrada que permite un transporte cómodo y almacenamiento seguro gracias a su soporte inteligente
  • La gran pantalla TFT en color ofrece controles intuitivos de todos los parámetros de proceso
  • Intervalo de temperatura: RT a 150 °C
  • Estabilidad de la temperatura: ± 0,01 K
  • Potente bomba de presión/succión con control de velocidad
  • Abrazadera de sujeción para fijar el baño de circulación a la bañera, cómoda asa de transporte y soportes integrados
  • Gran pantalla TFT fácil de leer para temperatura, velocidad de la bomba, nivel de llenado y temperatura de seguridad
  • Función de programación con 10 programas individuales, cada uno con 10 pasos
  • Circuito de seguridad ajustable
  • Conexión para sonda de temperatura PT100 externa
  • Advertencias de seguridad visuales y sonoras
  • Interfaz USB/RS 232 para la documentación y el control de PC utilizando labworldsoft™, así como para actualizaciones de firmware en línea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal 18/ l/min
Tipo de bomba Bomba de presión/succión
Pantalla TFT
Presión máxima 0,3 bar
Temperatura máxima (métrico) 150 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 145 x 340 mm
Peso (métrico) 3,75 kg
Requisitos eléctricos 50/60 Hz
Tensión 230 V, 115 V