Learn More
IKA™ Circulador de inmersión con control ICC IB R RO 15 Pro
Código de producto. 17217499 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
18/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
17217499 18/ l/min cada uno
1 options
Código de producto. 17217499 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010006736
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
El circulador de inmersión con control ICC IB R RO 15 Pro es un sistema de mezcla y de control de temperatura con 15 posiciones de agitación magnética para calentar las muestras hasta 130 °C.
  • El sistema incluye el circulador de inmersión con control ICC, la pieza de unión de baño BL.ICC y el conjunto de conexión de la bomba PDS.IB.R.RO con distribuidor de flujo para un control uniforme de la temperatura del baño de acero inoxidable
  • Cuenta con 15 marcas láser que facilitan la colocación de los recipientes con las muestras en el baño
  • Control de temperatura de hasta 130 °C
  • Profundidad de inmersión de las muestras de 35 a 75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Material de la cámara Acero inoxidable
Capacidad (métrico) 25 L
Certificaciones/conformidad CE
Comunicaciones RS 232, USB
Caudal 18/ l/min
Tipo de bomba Bomba de presión/succión
Intervalo de temperatura Hasta 130 °C
Pantalla LCD TFT
Incluye Circulador de inmersión con control ICC, puente de baño BL.ICC, conjunto de conexión de bomba PDS.IB.R.RO con distribuidor de flujo, baño de acero inoxidable, agitador magnético multiposición RO15
Presión máxima 0,3 bar
Succión máx. 0,2 bar
N.º de posiciones 15
Tipo de tapón Universal
Velocidad De 0 a 1200 rpm
Uniformidad de temperatura ±0,01 K
Conexiones USB Sí
Garantía 2 + 1 año
Dimensiones (Pr x An x Al) 200 x 145 x 340 mm