Learn More
IKA™ Baño de circulación de control ICQ con baño IB R RO 15 Eco
Código de producto. 15602799 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230/115 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15602799 230/115 V cada uno
1 options
Código de producto. 15602799 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010002474
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Un paquete listo para la conexión que incluye un baño de circulación con 15 posiciones de agitación y todos los accesorios necesarios.
  • El paquete incluye Baño de circulación de inmersión compacto de control ICQ, baño de plástico IB R RO 15 eco (tamaño L), agitador magnético RO 15, pieza de unión grande BL.ICC
  • Abertura del baño: 317 x 492 mm
  • Profundidad de inmersión: Entre 35 y 75 mm
  • Temperatura máxima en el baño de plástico (serie eco): 80 °C (solo agua)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Descripción Baño de circulación con 15 posiciones de agitación para vasos de vidrio de hasta 250 ml
Certificaciones/conformidad Los datos técnicos cumplen la norma: DIN 12876
Comunicaciones Interfaz RS 232, interfaz USB (para actualizaciones de firmware)
Caudal 18/ l/min
Tipo de bomba Bomba de presión/succión
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de + 10 K a 1000 rpm – 150 °C
Pantalla TFT (resolución 0,1 K)
Características Funciones de advertencia: óptica, acústica, exceso de temperatura; protección de subnivel; protección por encima del nivel; pantalla para funcionamiento con sensor externo; opción de calibración
Para utilizar con (aplicación) Baños de circulación de inmersión compactos
Incluye Baño de circulación de inmersión compacto de control ICQ, sensor de temperatura PT100, baño de plástico IB R RO 15 eco (tamaño L), agitador magnético RO 15, pieza de unión grande BL.ICC
Potencia de salida 2000 W
Consumo de energía 2100 W
Clase de seguridad 3/FL
Temperatura máxima (métrico) Temperatura máxima en el baño de plástico (serie eco): 80 °C (solo agua)
Estabilidad de la temperatura Estabilidad de temperatura DIN 12876: 0,01 ±K
Dimensiones (Pr x An x Al) 20 × 14,5 × 34 cm (baño de circulación de inmersión)
Dimensiones (L x An) Abertura del baño: 31,7 x 49,2 cm
Fondo (métrico) Profundidad de inmersión: 35 a 75 mm
Peso (métrico) 22,29 kg
Tensión 230/115 V
Frecuencia 50/60 Hz