Descripción
- El pack incluye
- ICC basic
- IB R RO 15 ecológico
- Agitador magnético RO 15
- Pieza de unión grande BL.ICC
- Temperatura máxima 100 °C
- Profundidad de inmersión: 35 a 75 mm
- Temperatura máxima en el baño de plástico (serie ''eco''): 100 °C (sólo agua)
*Los datos técnicos se refieren al instrumento de control de temperatura incluido en el paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12876 |
| Caudal | 18/ l/min |
| Intervalo de temperatura | De -20 °C a +100 °C |
| Pantalla | LED |
| N.º de posiciones | 15 |
| Temperatura máxima (métrico) | 100 °C |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 200 x 145 x 340 mm |
| Fondo interior (métrico) | 150 mm |
| Peso (métrico) | 22,23 kg |
| Requisitos eléctricos | 230 / 115 V, 50/60 Hz, 2100 W |
| Mostrar más |