Learn More
IKA™ Circulador básico ICC
Código de producto. 15449783 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230/115 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15449783 230/115 V cada uno
1 options
Código de producto. 15449783 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004134400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00€
    1529.00€ / paquete de 1
    Ahorro 51.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Circulador básico ICC con un asa de transporte integrada que permite un transporte cómodo y un almacenamiento seguro.
  • Intervalo de temperatura: RT a 150 °C
  • Estabilidad de la temperatura: ± 0,02 K
  • Potente bomba de presión/succión con control de velocidad
  • Se incluye abrazadera de sujeción para acoplar el circulador a un baño
  • Cómoda asa de transporte y soportes integrados
  • Gran pantalla LED de fácil lectura para la velocidad y temperatura de la bomba
  • Botones de pulsación y giro para una navegación intuitiva por el menú
  • Circuito de seguridad ajustable
  • Advertencias de seguridad visuales y sonoras
  • Interfaz USB/RS 232 para la documentación y el control de PC utilizando labworldsoft™, así como para actualizaciones de firmware en línea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Designación de clase según DIN 12876: III
Descripción Estabilidad de temperatura DIN 12876: 0,02 ±K
Para utilizar con Control de temperatura en baños de agua
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 × 14,5 × 34 cm
Tensión 230/115 V
Pantalla LED
Incluye ICC básico, cables principales, cable USB 2.0 (A–micro B), destornillador (para su uso en circuito de seguridad), guía del usuario, tarjeta de garantía
Modelo Basic
Puertos Interfaz USB, interfaz RS 232
Vataje Entrada de alimentación: 2100 W; salida de calor: 2000 W
Peso (métrico) 3,75 kg
Temperatura (métrico) Ambiente +10 °K a 1000 rpm a 150 °C
Frecuencia 50/60 Hz