Learn More
Icatibant, MedChemExpress
Código de producto. 16457348
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
16457348 10 mg 10 miligramos
16451679 1 mg 1 miligramo
16419837 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16457348
Marca: Medchem Express HY17446
MedChemExpress Icatibant (HOE-140) is a potent and specific peptide antagonist of bradykinin B2 receptor with IC50 and Ki of 1.07 nM and 0.798 nM respectively.
Icatibant (HOE-140) is a potent and specific peptide antagonist of bradykinin B2 receptor with IC50 and Ki of 1.07 nM and 0.798 nM respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Icatibant
CAS 130308-48-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C59H89N19O13S
Cantidad 10 mg
Sinónimo HOE 140
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (76.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C(N[C@H](C(O)=O)CCCNC(N)=N)=O)N2C([C@@H]3N(C([C@H](CO)NC([C@H](CC4=CC=CS4)NC(CNC([C@@H]5C[C@@H](O)CN5C([C@H]6N(C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](N)CCCNC(N)=N)=O)=O)CCC6)=O)=O)=O)=O)=O)CC7=C(C=CC=C7)C3)=O)[C@]2([H])CCCC1
Peso molecular (g/mol) 1304.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 1304.52
Porcentaje de pureza 96.33%
Grado Research
Forma física Solid