Learn More
Icatibant Acetate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C61H93N19O15S |
| Peso molecular | 1364.6 |
| Clave InChI | HKMZRZUEADSZDQ-QNQUGUDESA-N |
| SMILES | CC(O)=O.N[C@H](CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N1C[C@H](O)CC1C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CS1)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N1CC2=CC=CC=C2CC1C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2CC1C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-{[(3aS,7aS)-1-{2-[(2S)-2-[(2S)-2-(2-{[(4R)-1-(1-{2-[(2R)-2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanamido]-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoyl}pyrrolidine-2-carbonyl)-4-hydroxypyrrolidin-2-yl]formamido}acetamido)-3-(thiophen-2-yl)propanamido]-3-hydroxypropanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carbonyl}-octahydro-1H-indol-2-yl]formamido}-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid; acetic acid |
| Tipo de producto | API |
| Cantidad | 1 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 1364.59 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |