Learn More
Icaritin, MedChemExpress
Descripción
Icaritin (Anhydroicaritin) is a prenylflavonoid derivative from Epimedium Genusis and potently inhibits proliferation of K562 cells (IC50 of 8 μM) and primary CML cells (IC50 of 13.4 μM for CML-CP and 18 μM for CML-BC). Icaritin can regulate MAPK/ERK/JNK and JAK2/STAT3 /AKT signalings, also enhances osteogenesis[3.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Icaritin |
| CAS | 118525-40-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H20O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Anhydroicaritin |
| Información de solubilidad | DMSO : 15.62 mg/mL (42.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1C(O)=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C(C/C=C(C)\C)C(O)=CC(O)=C13 |
| Peso molecular (g/mol) | 368.38 |
| Mostrar más |