Learn More
Icariside I, MedChemExpress
Descripción
Icariside I is a metabolite of Icarlin, which could regulate bone remodeling and is recognized as an effective agent for the treatment of osteoporosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Icariside I |
| CAS | 56725-99-6 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H30O11 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Icarisid I |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (117.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(O)=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C(C/C=C(C)\C)C(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O)=CC(O)=C13 |
| Peso molecular (g/mol) | 530.52 |
| Mostrar más |