Learn More
Invitrogen™ ICAM-2 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (K56046_6H3)
Descripción
Immunogen sequence: VRPKKLAVEP KGSLEVNCST TCNQPEVGGL ETSLDKILLD EQAQWKHYLV SNISHDTVLQ CHFTCSGKQE SMNSNVSVYQ PPRQVILTLQ PTLVAVGKSF TIECRVPTVE PLDSLTLFLF RGNETLHYET FGKAAPAPQE ATATFNSTAD REDGHRNFSC LAVLDLMSRG GNIFHKHSAP KMLEIYEPVS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 57%, Rat - 33%, Pig - 55%, Cynomolgus monkey - 83%.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ICAM-2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | K56046_6H3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide |
| génica | ICAM2 |
| N.º de referencia del gen | P13598 |
| Alias de gen | CD102; Icam2; ICAM-2; Intercellular adhesion molecule 2; Ly-60; Lymphocyte function-associated AG-1 counter-receptor; RP23-418O11.10-001 |
| Mostrar más |