Learn More
ICAM-1-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16460099
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16460099 10 mg 10 miligramos
16412298 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16460099 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00003
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
MedChemExpress ICAM-1-IN-1 is a potent and selective inhibitor of E-selectin and ICAM-1 with IC50 values of 7 and 5 nM, respectively.
ICAM-1-IN-1 is a potent and selective inhibitor of E-selectin and ICAM-1 with IC50 values of 7 and 5 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ICAM-1-IN-1
CAS 251994-14-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11BrN2O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 135 mg/mL (371.67 mM)
SMILES O=C(C(S1)=CC2=C1C=NC=C2OC3=CC=C(Br)C=C3)NC
Peso molecular (g/mol) 363.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.23
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation