Learn More
ICA, MedChemExpress
Código de producto. 16491909
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491909 1 mg 1 miligramo
16443947 50 mg 50 miligramos
16410488 5 mg 5 miligramos
16408028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491909 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY22044
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress ICA (N-(pyridin-2-yl)-4-(pyridin-2-yl)thiazol-2-amine) is a SK channel inhibitor that has antileishmanial activity with an IC50 of 2.1 μM.
ICA (N-(pyridin-2-yl)-4-(pyridin-2-yl)thiazol-2-amine) is a SK channel inhibitor that has antileishmanial activity with an IC50 of 2.1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ICA
Forma física Solid
CAS 3374-88-7
Color Marrón
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10N4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo N-[4-(2-Pyridinyl)-2-thiazolyl]-2-pyridinamine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49.5 mg/mL (194.64 mM)
SMILES C1(NC2=NC(C3=NC=CC=C3)=CS2)=NC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 254.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.31
Porcentaje de pureza 99.63%