Learn More
ICA-121431, MedChemExpress
Descripción
ICA-121431 is a nanomolar potent and broad-spectrum voltage-gated sodium channel (Nav) blocker, shows equipotent selectivity for human Nav1.1 and Nav1.3 subtypes with IC50 values of 13 nM and 23 nM, respectively. ICA-121431 shows less potent inhibition of Nav1.2 (IC50=240 nM) and 1,000 fold selectivity against Nav1.4, Nav1.6, and the TTX-resistant human Nav1.5 and Nav1.8 channels (IC50s >10 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ICA-121431 |
| CAS | 313254-51-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H19N3O3S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 44 mg/mL (97.88 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(S(NC2=NC=CS2)(=O)=O)C=C1)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 449.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.55 |
| Mostrar más |