Learn More
Tocris Bioscience™ ICA 110381
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001582 10 mg 10 miligramos
30001604 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001582 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4950/10
KV7.2/7.3 activator; displays anticonvulsant properties
KV7.2/7.3 activator (EC50 = 0.38 μM). Decreases neuronal excitability in CA1 hippocampal neurons. Exhibits anticonvulsive properties in amygdala-kindled rats, a model for complex partial seizures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 325457-99-6
Fórmula molecular C12H8Cl2N2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ICA 110381
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.11
Pureza >98%
Peso molecular 267.11