Learn More
IC87201, MedChemExpress
Código de producto. 16453028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16453028 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16453028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100457
MedChemExpress IC87201, an inhibitor of PSD95-nNOS protein-protein interactions, suppresses NMDAR-dependent NO and cGMP formation.
IC87201, an inhibitor of PSD95-nNOS protein-protein interactions, suppresses NMDAR-dependent NO and cGMP formation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IC87201
CAS 866927-10-8
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10Cl2N4O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (90.57 mM)
SMILES OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1CNC2=CC=C3N=NNC3=C2
Peso molecular (g/mol) 309.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.15
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration