Learn More
IC261, MedChemExpress
Código de producto. 16465338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465338 10 mg 10 miligramos
16438057 5 mg 5 miligramos
16431537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12774
MedChemExpress IC261 is a selective, ATP-competitive CK1 inhibitor, with IC50s of 1 μM, 1 μM, 16 μM for Ckiδ, Ckiε and Ckiα1, respectively.
IC261 is a selective, ATP-competitive CK1 inhibitor, with IC50s of 1 μM, 1 μM, 16 μM for Ckiδ, Ckiε and Ckiα1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IC261
CAS 186611-52-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17NO4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (106.00 mM)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C\C3=C(OC)C=C(OC)C=C3OC
Peso molecular (g/mol) 311.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.33
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease