Learn More
Beskrivning
- El baño de circulación de control tiene un controlador inalámbrico (WiCo)
- La pantalla TFT muestra todos los parámetros de proceso relevantes
- La regulación de la temperatura interna se puede cambiar a la temperatura externa con una sola llave
- Los botones de pulsación y giro permiten una navegación intuitiva por los menús
- El menú está disponible en diferentes idiomas
- Con el innovador controlador inalámbrico WiCo, la unidad se puede operar desde una distancia de hasta 10 metros
- Todos los baños IKA cumplen la más alta clasificación de seguridad III (FL) para uso con líquidos inflamables según DIN 12876
- Los baños de circulación de inmersión IC control permiten tiempos de calentamiento rápidos y condiciones de temperatura estables
- Con conexiones integradas (M16 × 1) el dispositivo es adecuado para aplicaciones externas
- Intervalo de temperatura: RT a 250 °C
- Estabilidad de la temperatura: ± 0,01 K
- La pieza de unión de acero inoxidable puede combinarse con baños de agua de diferentes volúmenes
- El control inalámbrico permite un funcionamiento seguro, por ejemplo, fuera de una campana extractora cerrada
- Potente bomba de presión/succión
- Circuito de seguridad ajustable
- Gran pantalla TFT fácil de leer para temperatura, velocidad de la bomba, nivel de líquido y temperatura de seguridad
- Función de temporizador electrónico: De 0 a 99 horas 59 minutos
- Advertencias de seguridad visuales y sonoras
- Posibilidad de conexión de una válvula magnética
- Interfaz USB/RS 232 para el control de PC, documentación utilizando labworldsoft™, así como la actualización del software del dispositivo a través de nuestro sitio web
Specifikationer
Specifikationer
| Caudal | 31/ l/min |
| Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente a 250 °C |
| Pantalla | LED |
| Presión máxima | 0,61 bar |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 291 x 285 x 313 mm |
| Fondo (métrico) | 150 mm |
| Peso (métrico) | 10 kg |
| Tensión | De 100 a 115 V, 230 V |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?