Descripción
- Circulador de inmersión IC control
- Baño de acero inoxidable IB 20 pro (tamaño L)
- Sensor de temperatura PT 100.30
- Bobina de refrigeración CC1 (ya incluida en el dispositivo de IC control)
- Cubierta grande CL.IC
- Pieza de unión pequeña BS.IC
- Total: 354 x 641 x 359 mm
- Abertura del baño: 255 x 262 mm
- Abertura máxima del baño: 292 x 278 mm
- Profundidad de inmersión. 95 a 135 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 26 L/min |
| Tipo de bomba | Bomba de presión/succión |
| Tipo | Sistema de control de temperatura |
| Pantalla | TFT |
| Presión máxima | 0,7 bar |
| Succión máx. | 0,4 bar |
| Temperatura máxima (métrico) | 200°C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 291 x 285 x 313 mm |
| Fondo (métrico) | 150 mm |
| Peso (métrico) | 16,56 kg |
| Mostrar más |