Learn More
IKA™ IC Basic
Código de producto. 16248161 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
De 100 a 115 V, 230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
16248161 De 100 a 115 V, 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16248161 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003861000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Baño de circulación de inmersión utilizado para templar líquidos en baños de agua abiertos o cubiertos hasta 250 °C.
  • Pieza de unión ajustable que puede ser reemplazado por una pieza de unión fija
  • Con la potente bomba de presión/succión integrada, el IC básico puede utilizarse para aplicaciones internas y externas
  • Se puede conectar un serpentín de enfriamiento al baño de circulación para templar temperaturas cercanas a la ambiente
  • Todos los baños de circulación IKA cumplen la más alta clasificación de seguridad III (FL) para uso con líquidos inflamables según DIN 12876
  • Los circuladores de inmersión IC Basic permiten tiempos de calentamiento rápidos y condiciones de temperatura estables
  • Con conexiones integradas (M16 × 1) el dispositivo es adecuado para aplicaciones externas
  • Intervalo de temperatura: RT a 250 °C
  • Estabilidad de la temperatura: ± 0,02 K
  • La pieza de unión de acero inoxidable puede combinarse con baños de agua de diferentes volúmenes
  • Circuito de seguridad ajustable
  • Potente bomba de presión/succión
  • Gran pantalla LED de fácil lectura para la velocidad y temperatura de la bomba
  • Botones de pulsación y giro para una navegación intuitiva por el menú
  • Conexión para sonda de temperatura PT100 externa
  • Advertencias de seguridad visuales y sonoras
  • Interfaz USB/RS 232 para la documentación y el control de PC utilizando labworldsoft™, así como para actualizaciones de firmware en línea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal 31/ l/min
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente a 250 °C
Pantalla LED
Presión máxima 0,61 bar
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 291 x 285 x 313 mm
Fondo (métrico) 150 mm
Peso (métrico) 10 kg
Tensión De 100 a 115 V, 230 V