Learn More
R&D Systems™ Ibutilide hemifumarate
Código de producto. 30001488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001488 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30001488 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3908/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.07€
    207.90€ / 50 miligramos
    Ahorro 22.17€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Blocks IKr, hERG and L-type Ca2+ channels; class III antiarrhythmic
Class III antiarrhythmic. Blocks the rapid component of delayed rectifier K+ current (IKr); also blocks hERG channels and L-type Ca2+ channels. Shown to activate a slow inward Na+ current in guinea pig ventricular cells. Used to terminate atrial fibrillation and atrial flutter; can prolong QT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibutilide hemifumarate
CAS 122647-32-9
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C44H76N4O10S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.61
Pureza >98%
Peso molecular 885.23