Learn More
Sal de hemifumarato de ibutilida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15482818 100 mg 100 miligramos
15472818 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56358.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 122647-32-9 | Molecular Formula: C44H76N4O10S2 | Molecular Weight: 885.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122647-32-9
Fórmula molecular C44H76N4O10S2
Peso molecular (g/mol) 885.23
Número MDL MFCD01715410
Clave InChI PCIOHQNIRPWFMV-WXXKFALUNA-N
Sinónimo ibutilide fumarate, corvert, ibutilide fumarate usan, ibutilide hemifumarate, ibutilide hemifumarate salt, corvert tn, +--4'-4-ethylheptylamino-1-hydroxybutyl methanesulfoanilide e-2-butenedioate 2:1, +--4'-4-ethylheptylamino-1-hydroxybutyl methanesulfonanilide fumarate 2:1 salt, +--n-4-4-ethylheptylamino-1-hydroxybutyl phenyl methanesulfonamide e-butenedioate
PubChem CID 5281065
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-endioico; N-[4-[4-[etilo(heptil)amino]-1-hidroxibutilo]fenil]metanesulfonamida
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibutilide hemifumarate salt
Cantidad 100 mg
Índice Merck 14,4883
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.61
Porcentaje de pureza 99%