Learn More
Fumarato Ibutilide, TRC
Código de producto. 30135617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135617 10 mg 10 miligramos
30134899 5 mg 5 miligramos
30007760 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI15540010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122647-32-9
Fórmula molecular 2 C20 H36 N2 O3 S . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 885.22
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[4-[4-(ethylheptylamino)-1-hydroxybutyl]phenyl]-, (2E)-2-butenedioate (2:1), Methanesulfonamide, N-[4-[4-(ethylheptylamino)-1-hydroxybutyl]phenyl]-, (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt) (9CI), Methanesulfonamide, N-[4-[4-(ethylheptylamino)-1-hydroxybutyl]phenyl]-, (±)-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), Corvert, Ibutilide fumarate, Methanesulfonamide, N-[4-[4-(ethylheptylamino)-1-hydroxybutyl]phenyl]-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), U 70226E
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-endioico; N-[4-[4-[etilo(heptil)amino]-1-hidroxibutilo]fenil]metanesulfonamida
SMILES CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c2ccc(NS(=O)(=O)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibutilide Fumarate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C20H36N2O3S.C4H4O4/c2*1-4-6-7-8-9-16-22(5-2)17-10-11-20(23)18-12-14-19(15-13-18)21-26(3,24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*12-15,20-21,23H,4-11,16-17H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 884.5003