Learn More
Ibutilide fumarate, MedChemExpress
Código de producto. 16494347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494347 50 mg 50 miligramos
16468468 10 mg 10 miligramos
16468276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0387
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Ibutilide (U70226E) fumarate, an action potential-prolonging antiarrhythmic, is a potent blocker of the rapidly activating delayed rectifier K+ current (IKr) in AT-1 cells.
Ibutilide (U70226E) fumarate, an action potential-prolonging antiarrhythmic, is a potent blocker of the rapidly activating delayed rectifier K+ current (IKr) in AT-1 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibutilide fumarate
CAS 122647-32-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H38N2O5S
Cantidad 50 mg
Sinónimo U70226E
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (112.97 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (112.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(C(O)CCCN(CC)CCCCCCC)C=C1)=O.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 442.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.61
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation