Learn More
Beskrivning
- Inhibidor de la ciclooxigenasa (COX) que tiene mayor actividad contra la COX-1 que contra la COX-2.
- También inhibe la ciclooxigenasa, la PGH sintasa-1 y la PGH sintasa-2.
- Se informa que el ibuprofeno inhibe la respuesta del edema dependiente de netrófilos de la piel del conejo a C5a/PGE23.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Ibuprofen |
| Punto de fusión | 75 a 77,5 °C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 g |
| Información de solubilidad | Solubilidad en agua: 21 mg/L (a 25 °C) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.3 |
| Presión de vapor | 4,74X10-5 mm Hg a 25 °C |
| Grado | USP |
| Forma física | Polvo |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?