Learn More
Ibuprofeno, USP calificación, MP Biomedicals™
Código de producto. 11411671 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11411671 1 g
11421671 5 g
11431671 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411671 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219021601
El ibuprofeno es clínicamente útil como fármaco antiinflamatorio no esteroideo.
  • Inhibidor de la ciclooxigenasa (COX) que tiene mayor actividad contra la COX-1 que contra la COX-2.
  • También inhibe la ciclooxigenasa, la PGH sintasa-1 y la PGH sintasa-2.
  • Se informa que el ibuprofeno inhibe la respuesta del edema dependiente de netrófilos de la piel del conejo a C5a/PGE23.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15687-27-1
Fórmula molecular C13H18O2
Peso molecular (g/mol) 206.29
Número MDL MFCD00010393
Clave InChI HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
PubChem CID 3672
ChEBI CHEBI:5855
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoico
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen
Punto de fusión 75 to 77.5°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Water Solubility: 21 mg/L (at 25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.3
Presión de vapor 4.74X10-5 mm Hg at 25°C
Grado USP
Forma física Powder
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.