Learn More
Ibuprofeno Sal Sódica Dihidratada, TRC
Código de producto. 30137914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137914 5 g 5 g
30132548 50 g 50 g
17922385 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI4001555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527688-20-6
Fórmula molecular C13 H17 O2 . 2 H2 O . Na
Peso molecular (g/mol) 264.293
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, sodium salt, hydrate (1:1:2) (ACI), Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, sodium salt, dihydrate (9CI), Ibuprofen sodium dihydrate, Sodium ibuprofen dihydrate
Nombre IUPAC sodio; 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen Sodium Salt Dihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2.Na.2H2O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;;;/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.134
Porcentaje de pureza >95%