Learn More
Compuesto relacionado con el ibuprofeno (2,3-dihidroxipropilo 2-(4-isobutilfenil)propanoato), TRC
Código de producto. 30137172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137172 50 mg 50 miligramos
30132619 100 mg 100 miligramos
17951695 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI40014550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64622-21-5
Fórmula molecular C16 H24 O4
Peso molecular (g/mol) 280.36
Sinónimo 2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxipropilo 2-[4-(2-metilpropil)fenilopropanoato
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O4/c1-11(2)8-13-4-6-14(7-5-13)12(3)16(19)20-10-15(18)9-17/h4-7,11-12,15,17-18H,8-10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1675