Learn More
Ibuprofeno piconol, TRC
Código de producto. 30398504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30398504 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30398504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI400150250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen Piconol
CAS 64622-45-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 H23 N O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, 2-pyridinylmethyl ester, 2-pyridylmethyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO2/c1-14(2)12-16-7-9-17(10-8-16)15(3)19(21)22-13-18-6-4-5-11-20-18/h4-11,14-15H,12-13H2,1-3H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OCc2ccccn2
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato de piridin-2-ilmetilo
Peso molecular (g/mol) 297.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1729
Porcentaje de pureza >95