Learn More
Ibuprofen piconol, MedChemExpress
Código de producto. 16449916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449916 50 mg 50 miligramos
16434626 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16449916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101482
MedChemExpress Ibuprofen piconol is a non-steroidal, anti-inflammatory (NSAID) agent for the topical relief of primary thermal burns and sunburns.
Ibuprofen piconol is a non-steroidal, anti-inflammatory (NSAID) agent for the topical relief of primary thermal burns and sunburns.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen piconol
Forma física Liquid
CAS 64622-45-3
Color Colorless
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo U75630
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (168.13 mM)
SMILES O=C(OCC1=NC=CC=C1)C(C)C2=CC=C(CC(C)C)C=C2
Peso molecular (g/mol) 297.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.39
Porcentaje de pureza 98.0%