Learn More
(±)-Éster Metílico de Ibuprofeno, TRC
Código de producto. 30137210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137210 10 g 10 g
30004101 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI14008510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61566-34-5
Fórmula molecular C14 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 220.31
Sinónimo Ibuprofen Methyl Ester
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato de metilo
SMILES COC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen Methyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1463
Porcentaje de pureza >95%