Learn More
Éster metílico de ibuprofeno, Mikromol™
Código de producto. 30051727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051727 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051727 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.53
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de ibuprofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen Methyl Ester
CAS 61566-34-5
Nombres de analitos o componentes Ibuprofen Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ibuprofen Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
SMILES COC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 220.31
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1463 g/mol